Przejdź do
5.04359
Palmitoiloetanoloamid
Synonim(y):
N-(2-hydroksyetylo)heksadekanamid, PEA, Palmidrol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 20 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CCO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
InChI key
HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
General description
Endogenny lipid działający jako selektywny agonista receptorów GPR55 (EC50 = 4, 19 800 i >30 000 nM odpowiednio dla receptorów GPR55, CB2 i CB1 ). Wywołuje silne działanie przeciwzapalne poprzez aktywację PPARα (EC50 = 3 µM).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Receptor GPR55
Preparation Note
Do całkowitej solubilizacji wymagane jest lekkie podgrzanie.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Griffin, G., et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.292, 886.
Lambert, D., et al. 2001. Epilepsia.42, 321.
Lambert, D., et al. 2002. Curr. Med. Chem.9, 663.
Lo Verme, J., et al. 2005. Life Sci.77, 1685.
Re, G., et al. 2005. Vet. J.173, 21.
Ryberg, R., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 1092.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P03595.06045370698
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mM
solubility
-
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
ethanol: 12 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitoiloetanoloamid
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c