Merck
633321
Sigma-Aldrich
Water solution
contains 0.1 % (v/v) formic acid, 20 % (v/v) acetonitrile
Synonim(y):
Roztwór H2O
About This Item
Wzór liniowy:
H2O
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
Produkt 633321 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
liquid
Poziom jakości
zawiera
0.1 % (v/v) formic acid
20 % (v/v) acetonitrile
metody
HPLC: suitable
gęstość
0.971 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Produktem jest woda zawierająca 0,1%v/v kwasu mrówkowego i 20%v/v acetonitrylu, która może być stosowana w technikach HPLC i UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography). Ten wstępnie zmieszany rozpuszczalnik fazy ruchomej ma wysoką czystość, co skraca czas przygotowania i zapobiega przestojom urządzenia z powodu nieczystych faz ruchomych. Kwas mrówkowy jest stosowany jako dodatek do fazy ruchomej.[1] Acetonitryl (MeCN), rozpuszczalnik organiczny[2] ma niską lepkość, wysoką siłę elucji i jest przezroczysty dla promieniowania UV przy niskiej długości fali.[3]
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adduct formation in quantitative bioanalysis: effect of ionization conditions on paclitaxel.
Mortier KA, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15(4), 585-592 (2004)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)
Acetonitrile, the polarity chameleon.
Zarzycki PK, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 397(3), 905-908 (2010)