Merck
62303
Sigma-Aldrich
Lipase from Candida lipolytica
powder (fine), ≥5 U/g
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
pochodzenie biologiczne
fungus (Candida lipolytica)
Poziom jakości
Formularz
fibers
powder (fine)
aktywność właściwa
≥5 U/g
masa cząsteczkowa
Mr ~26000
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Klucz InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Definicja jednostki
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyses 1 μmol of p-nitrophenyl butyrate per minute at 25 °C in 50 mM Tris-HCl buffer, at pH7.5, 10% acetonitrile.
Inne uwagi
For the biomodification of fats and oils[1]
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N. Bati et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 61, 1743-1743 (1984)