Kluczowe dokumenty
55769
Linolelaidic acid solution
~250 mg/mL in ethanol, analytical standard
Synonim(y):
trans-9,trans-12-Octadecadienoic acid solution, Linoelaidic acid solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
~250 mg/mL in ethanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
grupa funkcyjna
carboxylic acid
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+
Klucz InChI
OYHQOLUKZRVURQ-AVQMFFATSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?