Przejdź do
45089
Elaidic acid
analytical standard
Synonim(y):
trans-9-Octadecenoic acid, trans-Oleic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-006-6
Beilstein/REAXYS Number:
1726543
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
semisynthetic
Quality Level
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
288 °C/100 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
format
neat
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Ion Mobility: TWCCSN2 value of 177.5 Å2 [M-H]-
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 45089 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
451197509062155
Oleic acid analytical standard
Supelco
75090
Oleic acid
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Andrei et al.
Antiviral research, 45(3), 157-167 (2000-04-20)
A fatty acid derivative of ganciclovir (GCV), elaidic acid ganciclovir (E-GCV), has been evaluated for its inhibitory activity against laboratory and clinical strains of herpes simplex type 1 (HSV-1) and type 2 (HSV-2), varicella-zoster virus (VZV) and human cytomegalovirus (HCMV)
Nima Sanadgol et al.
Clinical biochemistry, 43(12), 968-972 (2010-05-11)
Elaidic acid, the predominant trans-fatty acid in industrially hydrogenated oils, exists on high levels in Iranian hydrogenated oils and margarines. This study was undertaken to investigate the effect of elaidic acid and its cis-counterpart oleic acid on expression of ICAM-1
U McCloy et al.
Journal of lipid research, 45(3), 474-485 (2003-12-18)
Altered use of different dietary fatty acids may contribute to several chronic diseases, including obesity, noninsulin-dependent diabetes mellitus, and cardiovascular disease. However, few comparative data are available to support this link, so the goal of the present study was to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45089-5G04061834244608
45089-1G04061832323923