Merck
55398
Supelco
L-2-Aminoadipic acid
analytical standard
Synonim(y):
(S)-2-Aminohexanedioic acid, L-Homoglutamic acid, Aad
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Beilstein:
1724348
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98% (TLC)
aktywność optyczna
[α]25/D 24±1°, c = 2 in 5 M HCl
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
203-205 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
Opis ogólny
Kwas L-2-aminoadypinowy jest sześciowęglowym homologiem glutaminianu i metabolitem L-lizyny.
Zastosowanie
Kwas L-2-aminoadypinowy może być stosowany jako wzorzec analityczny w następujących przypadkach:
  • Do ilościowego oznaczania kwasu 2-aminoadypinowego w kwaśnych hydrolizatach przetworzonych próbek skóry przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS).
  • W celu zbadania jego wpływu na proteolizę i syntezę białek w miotubach C2C12.
Może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny do oznaczania zawartości wolnych aminokwasów i jonów amonowych w Crocus sativus L. z różnych źródeł geograficznych przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową (HPLC-DAD).
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of free amino acids and ammonium ion in saffron (Crocus sativus L.) from different geographical origins
Campo dPC, et al.
Food Chemistry, 114(4), 1542-1548 (2009)
David R Sell et al.
The Biochemical journal, 404(2), 269-277 (2007-02-23)
We hypothesized that the epsilon-amino group of lysine residues in longlived proteins oxidatively deaminates with age forming the carbonyl compound, allysine (alpha-aminoadipic acid-delta-semialdehyde), which can further oxidize into 2-aminoadipic acid. In the present study, we measured both products in insoluble
Maho Shibata et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(7), 3726-3732 (2012-05-17)
To investigate the involvement of glial cells in the autoregulation of optic nerve head (ONH) blood flow in response to elevated intraocular pressure (IOP). Rabbit eyes were treated with an intravitreal injection of l-2-aminoadipic acid (LAA), a gliotoxic compound. Twenty-four
Regulatory effects of the L-lysine metabolites, L-2-aminoadipic acid and L-pipecolic acid, on protein turnover in C2C12 myotubes
Sato T, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 80(11), 2168-2175 (2016)