Merck
49643
Supelco
Terbufos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Wybierz wielkość
100 MG
503,00 zł
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
503,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21O2PS3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.43
Beilstein:
1710115
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOP(=S)(OCC)SCSC(C)(C)C
InChI
1S/C9H21O2PS3/c1-6-10-12(13,11-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Klucz InChI
XLNZEKHULJKQBA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma aldrich.com
Terbufos to insektycyd fosforoorganiczny i nematocyd, który działa jako inhibitor acetylocholinoesterazy (AChE). Nieodwracalnie wiąże się z miejscem wiązania acetylocholiny i blokuje hydrolizę acetylocholiny, powodując nadmierne pobudzenie. Jest stosowany do zwalczania żyjących w glebie stawonogów, takich jak larwy Diabrotica spp., Tetanops myopaeformis, Delia spp., diplopoda, symphyla i elateridae w uprawach kukurydzy, buraków cukrowych, kapusty i cebuli. Terbufos jest również stosowany przeciwko nicieniom, w tym Radopholus similis, Meloidogyne incognita i Helicotylenchus spp. w bananach i Ditylenchus dipsaci w burakach cukrowych.
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. terbufos nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) jako środek ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Jednak domyślny maksymalny limit pozostałości wynoszący 0,01 mg/kg został ustalony dla obecności terbufosu w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 149/2008.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Terbufos CRM może być również stosowany w sposób podany poniżej:
  • Analiza wielopozostałościowa 160 pestycydów wieloklasowych przy użyciu mieszaniny octanu etylu (EtAC)/n. heksanu do ekstrakcji z próbek rumianku, tymianku i majeranku oraz ich analiza za pomocą chromatografii gazowej-tandemowej spektrometrii mas (GC-MS/MS).
  • Analiza 243 pestycydów w próbkach kardamonu metodą chromatografii gazowej z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS) po ocenie 4 różnych metod ekstrakcji próbek w celu zoptymalizowania ekstrakcji.
  • Wykrywanie pozostałości 54 pestycydów w 48 próbkach pyłku za pomocą ekstrakcji QuEChERS i ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii masowej
  • Przygotowanie próbek 44 partii Pogostemon cablin i produktów pokrewnych w oparciu o QuEChERS w celu oznaczenia 44 pozostałości pestycydów fosforoorganicznych (OPP) metodą chromatografii gazowej sprzężonej z detekcją płomieniowo-fotometryczną (GC-FPD).
  • Opracowanie metody oczyszczania poprzez połączenie mikroekstrakcji gaz-ciecz (GLME) ze wspomaganą magnetycznie dyspersyjną ekstrakcją do fazy stałej (d-SPE) w celu analizy pozostałości wielu pestycydów w tłustych produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).
  • Analiza śladowa 160 pestycydów w 50 próbkach plastrów wosku pszczelego za pomocą chromatografii gazowej w połączeniu z potrójną kwadrupolową spektrometrią mas w celu oznaczenia ilościowego, po zastosowaniu metody ekstrakcji opartej na QuEChERS.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)