Merck
46430
Sigma-Aldrich
2′-Fluoroacetophenone
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.14
Beilstein:
2041344
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.507 (lit.)
n20/D 1.509
bp
187-189 °C (lit.)
gęstość
1.137 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2′-Fluoroacetophenone may be used as starting reagent in the synthesis of ascididemin.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The enantioselective reduction of 2'-fluoroacetophenone utilizing a simplified CBS-reduction procedure.
Garrett CE, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(13), 1347-1349 (2002)
Ida Nymann Petersen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(72), 9092-9094 (2012-08-07)
A new and convergent synthesis of ascididemin is presented. Using an anionic cascade ring closure as the key step, this natural product is obtained in 45% overall yield in just 6 steps starting from 2'-fluoroacetophenone. This new approach was extended