Przejdź do
431508
Tin(II) chloride dihydrate
ACS reagent grade, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Stannous chloride dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SnCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-868-0
MDL number:
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tin(II) chloride dihydrate, ≥99.99% trace metals basis
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
bp
652 °C
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.003%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.01%
SMILES string
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Application
Reducing agent; carbonyl allylation; Lewis acid catalyst in C-C bond-forming reactions; catalyst withAgClO4 for the synthesis of α-glycosides; synthesis of alkenes, dienes, cis-vinyloxiranes, and allylic selenides; deoxygenation of 1,4-endoperoxides; protection of carboxylic acids as 1,3-dithianes;selective p-methoxybenzyl ether cleavage reagent; additive in hydroformylation and carbonylation reactions.
Features and Benefits
Meets A.C.S. reagent specifications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
243523474762323330
description
≥99.99% trace metals basis
description
ACS reagent, 98%
description
≥99.97% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: tin
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: tin
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
98.0-103.0% (ACS specification), 98%
assay
≥99.97% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.01%, K: ≤0.005%, Fe: ≤0.003%, Ca: ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.003%, Na: ≤0.01%, Ca: ≤0.005%, Pb: ≤0.01%, K: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
-
bp
652 °C
bp
652 °C (lit.)
bp
652 °C (lit.)
bp
-
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tin(II) chloride dihydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?