Przejdź do
46027
Dimethomorph
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.86
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
404-200-2
Beilstein/REAXYS Number:
8794474
MDL number:
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
description
mixture of E + Z isomers
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)\C(=C\C(=O)N2CCOCC2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H22ClNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3/b18-14+
InChI key
QNBTYORWCCMPQP-NBVRZTHBSA-N
General description
Dimethomorph, a cinnamic acid derivative, is a systemic morpholine fungicide mainly used against peronosporomycetes plant pathogens.
Application
Dimethomorph may be used as a reference standard for the determination of dimethomorph in dried hops by solvent extraction and liquid chromatography with ultraviolet detection (LC-UV).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM565853206489953
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110488-70-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phototransformation pathways of the fungicide dimethomorph ((E, Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3, 4-dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl] morpholine), relevant to sunlit surface waters.
Avetta P, et al.
The Science of the Total Environment, 500, 351-360 (2014)
D H Young et al.
Pest management science, 57(11), 1081-1087 (2001-11-28)
Laboratory studies were conducted to evaluate the risk of developing field resistance to zoxamide, a new Oomycete fungicide which acts on microtubules. Zoxamide, metalaxyl and dimethomorph were compared with respect to the ease with which fungicide-resistant mutants could be isolated
Jon W Wong et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(21), 6361-6372 (2004-10-14)
A method was developed to determine pesticides in malt beverages using solid phase extraction on a polymeric cartridge and sample cleanup with a MgSO4-topped aminopropyl cartridge, followed by capillary gas chromatography with electron impact mass spectrometry in the selected ion
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
46027-100MG04061835511587