Przejdź do
33874
Cyazofamid
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Chloro-1-(dimethylaminosulfonyl)-5-(p-tolyl)imidazole-2-carbonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13ClN4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.79
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)S(=O)(=O)n1c(nc(Cl)c1-c2ccc(C)cc2)C#N
InChI
1S/C13H13ClN4O2S/c1-9-4-6-10(7-5-9)12-13(14)16-11(8-15)18(12)21(19,20)17(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI key
YXKMMRDKEKCERS-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyazofamid is a fungicide exhibiting specific activity against diseases caused by oomycetes fungi and Plasmodiophora brassicae Woronin.
Application
Cyazofamid can be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in grapes and wine samples using various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM691133250132462
Cyazofamid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33874
Cyazofamid
Zoxamide PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32501
Zoxamide
Fluopyram PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32462
Fluopyram
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of nine fungicides in grape and wine using QuEChERS extraction and LC/MS/MS analysis.
Matinez G, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(1745-1751), 6-6 (2015)
Effects of cyazofamid against Plasmodiophora brassicae Woronin on Chinese cabbage.
Mitani S, et al.
Pest Management Science, 59(3), 287-293 (2003)
Multiresidue determination of 11 new fungicides in grapes and wines by liquid?liquid extraction/clean-up and programmable temperature vaporization injection with analyte protectants/gas chromatography/ion trap mass spectrometry.
Gonzalez-Rodriguez R M, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(32), 6033-6042 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33874-100MG-R04061835560332