Merck
46019
Supelco
Terbuthylazine-2-hydroxy
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Hydroxyterbuthylazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCNc1nc(O)nc(NC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C9H17N5O/c1-5-10-6-11-7(13-8(15)12-6)14-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H3,10,11,12,13,14,15)
Klucz InChI
OYTCZOJKXCTBHG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706023
Terbutylazine-2-hydroxy is a metabolite of triazine herbicide. It is used for the pre- and posr-emergence control of annual weeds, perennial weeds, grasses, and broadleaf weeds in agricultural crops.[1]
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym. Terbutyloazyna-2-hydroksy może być stosowana jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach środowiskowych[2][3] przy użyciu różnych technik chromatograficznych.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Velisek J, et al.
BioMed Research International (2014)
Sebastian Huntscha et al.
Journal of chromatography. A, 1268, 74-83 (2012-11-10)
An automated multiresidue method consisting of an online solid-phase extraction step coupled to a high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometer (online-SPE-HPLC-MS/MS method) was developed for the determination of 88 polar organic micropollutants with a broad range of physicochemical properties (logD(OW)
P Serra-Mora et al.
Journal of chromatography. A, 1513, 51-58 (2017-07-30)
In-tube solid-phase microextraction (IT-SPME) coupled to miniaturized liquid chromatography (LC) techniques are attractive mainly due to the column efficiency improvement, sensitivity enhancement and reduction of solvent consumption. In addition, the nanomaterials based sorbents can play a key role in the