Merck
45984
Supelco
2-Methyl-5-nitroaniline
analytical standard
Synonim(y):
2-Amino-4-nitrotoluene, 5-Nitro-o-toluidine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Beilstein:
879021
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
103-106 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
Klucz InChI
DSBIJCMXAIKKKI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Metylo-5-nitroanilina jest jednym z indukowanych laserowo produktów rozkładu Pigment Red 22 i Pigment Red 9 (szeroko stosowany związek azowy).
Zastosowanie
2-Metylo-5-nitroanilina może być stosowana jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach wód podziemnych przy użyciu chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas z jonizacją ujemną wychwytu elektronów (GC-EC-NICI-MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of aromatic amines at trace levels by derivatization with heptafluorobutyric anhydride and gas chromatography-electron-capture negative-ion chemical ionization mass spectrometry
Longo M and Cavallaro A
Journal of Chromatography A, 753(1), 91-100 (1996)
Determination of aromatic amines at trace levels by derivatization with heptafluorobutyric anhydride and gas chromatography-electron-capture negative-ion chemical ionization mass spectrometry
Engel E, et al.
Analytical Chemistry, 78, 6440-6447 (2006)
5-Nitro-ortho-toluidine.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 48, 169-177 (1990-01-01)
H Shimizu et al.
Gut, 50(2), 266-270 (2002-01-15)
5-Nitro-o-toluidine is an aromatic nitro amino compound. While other aromatic compounds are known to damage the human liver and are registered as toxic substances, toxicity information concerning 5-nitro-o-toluidine is lacking. To investigate the hepatotoxicity of 5-nitro-o-toluidine. Of 15 workers in