Przejdź do
M59386
2-Methyl-5-nitroaniline
98%
Synonim(y):
2-Amino-4-nitrotoluene, 5-Nitro-o-toluidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-765-8
Beilstein/REAXYS Number:
879021
MDL number:
Assay:
98%
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
103-106 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
Cc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
InChI key
DSBIJCMXAIKKKI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M59602M59408
description
98%
description
98%
description
99%
assay
98%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
103-106 °C (lit.)
mp
115-116 °C (lit.)
mp
93-96 °C (lit.)
functional group
nitro
functional group
nitro
functional group
nitro
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
99-55-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)