Merck
45891
Supelco
Parathion-methyl solution
new
100 μg/mL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Methyl parathion
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10NO5PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.21
Beilstein:
8905814
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
100 μg/mL in cyclohexane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=P(OC)(OC)OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
RLBIQVVOMOPOHC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Endosulfan PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32015
Endosulfan
Dichlorvos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45441
Dichlorvos
Malathion PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36143
Malathion
Patrick B Dennis et al.
Biomacromolecules, 13(7), 2037-2045 (2012-06-02)
Organophosphates are some of the most acutely toxic compounds synthesized on an industrial scale, and organophosphorus hydrolase (OPH) has the ability to hydrolyze and inactivate a number of these chemicals. However, OPH activity is vulnerable to harsh environmental conditions that
P F Zabrodskiĭ et al.
Eksperimental'naia i klinicheskaia farmakologiia, 75(2), 35-37 (2012-05-04)
Experiments on noninbred rats showed that the chronic intoxication with organophosphorus compounds sarin and methylparathion (30 days; total dose, 0.9 LD50; single daily dose, 0.03 mg/kg,) significantly decreases the immune responses and reduces the concentrations of blood cytokines IFN-gamma, IL-2
Neetu Tiwari et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 101, 54-58 (2012-10-27)
A new selective and sensitive kinetic method has been developed for spectrophotometric determination of methyl parathion based on its inhibitory effect on the redox reaction between bromate and hydrochloric acid. The decolorization of neutral red by the reaction product was
Yanbo Zeng et al.
Journal of hazardous materials, 217-218, 315-322 (2012-04-13)
A sensitive electrochemical differential pulse voltammetry method was developed for detecting methyl parathion based on multiwalled carbon nanotubes-poly(acrylamide) (MWCNTs-PAAM) nanocomposite film modified glassy carbon electrode. The novel MWCNTs-PAAM nanocomposite, containing high content of amide groups, was synthesized by PAAM polymerizing
Scott A Trammell et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(34), 4121-4123 (2012-03-22)
Using a low power green laser, we have demonstrated a rate acceleration of ~2-fold for the hydrolysis of methyl parathion by irradiating the plasmon absorption band of Au nanoparticles capped with a Cu(bpy) catalyst.
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.