Przejdź do
45348
Epoxy embedding medium, accelerator
≥95% (NT)
Synonim(y):
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol, Epon DMP 30 substitute, DMP-30
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2NCH2]3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.39
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-013-9
Beilstein/REAXYS Number:
795751
MDL number:
Assay:
≥95% (NT)
Form:
solid
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 21 °C)
assay
≥95% (NT)
form
solid
color
colorless to light yellow
refractive index
n20/D 1.516 (lit.), n20/D 1.517
bp
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)Cc1cc(CN(C)C)c(O)c(CN(C)C)c1
InChI
1S/C15H27N3O/c1-16(2)9-12-7-13(10-17(3)4)15(19)14(8-12)11-18(5)6/h7-8,19H,9-11H2,1-6H3
InChI key
AHDSRXYHVZECER-UHFFFAOYSA-N
Application
Epoxy embedding medium, accelerator is used according to the protocol provided for Epoxy Embedding Medium kit, Prod. No. 45359 available on-line. The embedding media is used for electron microscopy.
Legal Information
Epon is a trademark of Hexion, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T582034534545359
assay
≥95% (NT)
assay
95%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
bp
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.9 g/cm3
refractive index
n20/D 1.516 (lit.), n20/D 1.517
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
refractive index
n/D 1.480-1.483
refractive index
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
300.2 °F - closed cup
flash_point_c
149 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)