Merck
448516
Sigma-Aldrich
2-Pentanone
ReagentPlus®, ≥99%, purified by redistillation
Synonim(y):
Methyl propyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Beilstein:
506058
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
27 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
941 °F
oczyszczone przez
redistillation
granice wybuchowości
8.2 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
tw
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 72.6 g/L at 20 °C
gęstość
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Infinite-dilution binary diffusion coefficients of 2-propanone, 2-butanone, 2-pentanone, and 3-pentanone in CO2 by the Taylor dispersion technique from 308.15 to 328.15 K in the pressure range from 8 to 35 MPa.
Funazukuri T, et al.
International Journal of Thermophysics, 21(6), 1279-1290 (2000)
Phase liquid-vapor equilibria and thermodynamic properties of solutions of n-propanol-aliphatic ketones.
Suntsov YK, et al.
Russian Journal of Physical Chemistry A, 89(6), 926-930 (2015)
Atmospheric chemistry of 2-pentanone and 2-heptanone.
Atkinson R, et al.
Environmental Science & Technology, 34(4), 623-631 (2000)
Toward rational design of stable, supported metal catalysts for aqueous-phase processing: Insights from the hydrogenation of levulinic acid.
Abdelrahman OA, et al.
J. Catal., 329, 10-21 (2015)
On the dissociation of the 2-pentanone ion studied by threshold photoelectron photoion coincidence spectroscopy.
Kercher JP, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 249, 403-411 (2006)