Merck
44765
Tool for Ion-Selective Electrodes
Selectophore
Synonim(y):
Ion-Selective Electrodes, tool for pushing out the old membrane
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26111700
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)