Przejdź do
45136
Electrode Connecting Wire with Lemo/DIN-Connector
Selectophore, for electrode body ISE (45137-1EA)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26111700
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore
fitting
(LEMO type FFS.0A.250.FTAE33)
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45136-1EA04061833363263