Przejdź do
217417
AmberChrom 1X8 Ion Exchange Resin
chloride form, 50-100 mesh
Synonim(y):
AmberChrom 1X8 chloride form, AmberChrom 1X8-100 ion exchange resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
849,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
849,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
AmberChrom 1X8 50-100 MESH (CL-) Anion,
description
cross-linkage 8%
Quality Segment
form
beads
crosslinking
8 % cross-linked
parameter
66 °C OH- form max. temp.
moisture
43-48%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
quaternary ammonium
particle size
50-100 mesh
operating pH
0-14
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
SMILES string
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
General description
AmberChrom 1X8 is a strongly basic anion exchange resin which is used as an absorbent in solid phase extraction.
Application
AmberChrom 1X8 chloride form was used:
  • to separate the 3H2O from D[2-3H] glucose using Dowex columns
  • in a assay to determine the pantothenate kinase using Dowex column.
  • to separate inositol phosphates (IPs) from myo-[3H]inositol by Dowex chromatography.
Strongly basic (type I) anion exchange resin for fine chemical processing; meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Features and Benefits
strongly basic anion.
Other Notes
This ion-exchange resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be treated to a suitable preliminary elution and wash.
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21739521738744290
description
-
description
200-400 mesh
description
100-200 mesh
description
50-100 mesh
parameter
66 °C OH- form max. temp.
parameter
99 °C Cl- form max. temp., 66 °C OH- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
-
matrix active group
quaternary ammonium
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
particle size
50-100 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
50-100 mesh
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can a Dowex type 1 resin in the chloride form be converted to the carbonate form?
    1 answer
    1. As one might expect, the procedure requires the use of sodium carbonate (Na2CO3).Citation: Journal of Experimental Medicine, 120, 1007-1018 (1965).From page 1011 of that paper:"A 2 mL column of washed Dowex-1X8 200 to 400 mesh, in the chloride form, was converted to the carbonate form by washing with 1 M Na2CO3 until no chloride could be detected in the eluate. It was then washed with distilled water until the pH of the eluate reached neutrality". The simplest test for chloride is to use a dilute silver nitrate solution. If mixing a few drops of the eluate with a few drops of a silver nitrate solution results in a silver chloride precipitate forming, that would an indication that the eluate contains chloride. You could also use a chloride-specific electrode, if you have access to one.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.