Merck
43080
Sigma-Aldrich
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
technical, ≥97.0% (AT)
Synonim(y):
N,N-Diphenylhydrazine (asym.) hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2NNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.70
Beilstein:
3569340
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥97.0% (AT)
mp
162-166 °C (dec.)
ciąg SMILES
Cl.NN(c1ccccc1)c2ccccc2
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)