Merck
646253
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-1,2,3,7,8,9,10-13C7)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
Triolein-1,2,3,7,8,9,10-13C7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C21C36H104O6
Masa cząsteczkowa:
906.28
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
bp
235-240 °C (lit.)
gęstość
0.931 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+24
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC[13CH2]CC\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/CC[13CH2]CCCCC)O[13C](=O)[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/CC[13CH2]CCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i16+1,17+1,18+1,25+1,26+1,27+1,28+1,29+1,30+1,31+1,32+1,33+1,34+1,35+1,36+1,46+1,47+1,48+1,49+1,50+1,51+1,55+1,56+1,57+1
Klucz InChI
PHYFQTYBJUILEZ-LKNQKLGGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)