Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 315,00 zł |
Informacje o tej pozycji
315,00 zł
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
161-163 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
UHBGYFCCKRAEHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Wzorzec kalibracji temperatury topnienia identyfikowalny z wzorcem pierwotnym (LGC, Londyn)
- Temperatura topnienia oceniana zarówno w trybie termodynamicznym, jak i farmakopealnym
- Dostarczany z certyfikatami analizy i kartą charakterystyki
- Produkt o jakości standardu analitycznego, który pomaga spełnić wymagania QC/QA w zakresie oznaczania temperatury topnienia.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format - |
| mp 161-163 °C (lit.) | mp 47-51 °C (lit.) | mp 334 °C (lit.) | mp - |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the certificate and label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 15809-5G | 04061834390213 |