Merck
409499
Sigma-Aldrich
1,4-Dibutoxy-2,3-naphthalenedicarbonitrile
99%
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3O]2C10H4(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
99%
Postać
powder or crystals
mp
71-73 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL, clear, colorless to slightly brownish-yellow
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCOc1c(C#N)c(C#N)c(OCCCC)c2ccccc12
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-3-5-11-23-19-15-9-7-8-10-16(15)20(24-12-6-4-2)18(14-22)17(19)13-21/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Klucz InChI
YXJSABMTZAXNKC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)