Kluczowe dokumenty
40163
Dimethyldioctadecylammonium bromide
Selectophore™, ≥99.0%
Synonim(y):
Distearyldimethylammonium bromide
About This Item
Polecane produkty
opis
cationic
linia produktu
Selectophore™
Próba
≥99.0% (T)
≥99.0%
masa cząsteczkowa
630.95 g/mol
mp
~160 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)