37895
Carbofuran-3-keto
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
metody
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
175-185 °C
przydatność
passes test for identity (NMR)
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CNC(=O)Oc1cccc2C(=O)C(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H13NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6H,1-3H3,(H,13,15)
Klucz InChI
WXNZYYXXILQTKX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?