Merck
37054
Supelco
Halfenprox
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-(4-Bromodifluoromethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23BrF2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.34
Beilstein:
11404200
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(COCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)OC(F)(F)Br
InChI
1S/C24H23BrF2O3/c1-23(2,19-11-13-21(14-12-19)30-24(25,26)27)17-28-16-18-7-6-10-22(15-18)29-20-8-4-3-5-9-20/h3-15H,16-17H2,1-2H3
Klucz InChI
WIFXJBMOTMKRMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Halfenprox is a pyrethroid insecticide/acaricide, found to be effective against a variety of mite species such as Tetranuchus spp. and Panonychus spp. in citrus, vegetables, fruits and ornamentals.
Zastosowanie
Halfenprox may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in tea and food samples using different chromatographic techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multiresidue method for the determination of pesticides in Oolong tea using QuEChERS by gas chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry
Wu C-C
Food Chemistry, 229, 580-587 (2017)
The Toxicology and Biochemistry of Insecticides, Second Edition (2014)
Pesticides: Strategies for Pesticides Analysis (2011)
Optimization of a multi-residue screening method for the determination of 85 pesticides in selected food matrices by stir bar sorptive extraction and thermal desorption GC-MS
Ochiai N, et al.
Journal of Separation Science, 28(9-10), 1083-1092 (2005)