37024
Monocrotaline
analytical standard
Synonim(y):
Crotaline, Monocrotaline
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
204 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@H]3CCN1CC=C2COC(=O)[C@](C)(O)[C@](C)(O)[C@@H](C)C(=O)O3
InChI
1S/C16H23NO6/c1-9-13(18)23-11-5-7-17-6-4-10(12(11)17)8-22-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15+,16-/m0/s1
Klucz InChI
QVCMHGGNRFRMAD-XFGHUUIASA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Rekonstytucja
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.