Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
48732
Form:
powder
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Crotaline,
form
powder
mp
204 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@H]3CCN1CC=C2COC(=O)[C@](C)(O)[C@](C)(O)[C@@H](C)C(=O)O3
InChI
1S/C16H23NO6/c1-9-13(18)23-11-5-7-17-6-4-10(12(11)17)8-22-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15+,16-/m0/s1
InChI key
QVCMHGGNRFRMAD-XFGHUUIASA-N
General description
Crotaline is a macrocyclic compound belonging to the pyrrolizidine alkaloid family.[1] It is naturally present in Crotalaria spectabilis.
Application
Crotaline has been used in hydrochloric acid (HCl) and injected into experimental animals to induce-pulmonary hypertension.
Biochem/physiol Actions
Crotaline induces pulmonary vascular syndrome in rats.[1] It is considered toxic and results in hepatic cirrhosis, enlarged liver, sinusoidal obstruction syndrome and right ventricular hypertrophy.Monocrotaline is known to inhibit the growth of various experimental tumors.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form solid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 204 °C (dec.) (lit.) | mp 204 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?