Przejdź do
36629
Atrazine-desethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Amino-4-chloro-6-isopropylamino-1,3,5-triazine, Desethylatrazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.63
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
610488
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)Nc1nc(N)nc(Cl)n1
InChI
1S/C6H10ClN5/c1-3(2)9-6-11-4(7)10-5(8)12-6/h3H,1-2H3,(H3,8,9,10,11,12)
InChI key
DFWFIQKMSFGDCQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706023
Atrazine-desethyl is found to be a degradation product of the triazine herbicide atrazine.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM681733662845330
Atrazine PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45330
Atrazine
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, solid phase extraction (SPE): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Quality Level
100, 200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atrazine-desethyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Water Dictionary: A Comprehensive Reference of Water Terminology (2011)
Plasma Chemistry and Catalysis in Gases and Liquids (2012)
E L Arthur et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 32(5), 599-620 (1997-09-01)
The degradation of deethylatrazine (DEA), a major metabolite of atrazine, was studied by using radiotracers in soils with two different atrazine histories. DEA degradation was enhanced in soils which had received long-term exposure to atrazine (atrazine-history soil) compared with soils
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
36629S-50MG04061831826036
36629-250MG04061831826029