Kluczowe dokumenty
342823
Magnesium oxide
≥99%, fused, -40 mesh
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
fused
wielkość cząstki
-40 mesh
mp
2852 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
Klucz InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Inne uwagi
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?