Merck
34078
Supelco
Oxyclozanide
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2,3,5-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide, 3,3′,5,5′,6-Pentachloro-2′-hydroxysalicylanilide
Wybierz wielkość
100 MG
492,00 zł
492,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
492,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H6Cl5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
492,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1NC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C13H6Cl5NO3/c14-4-1-6(16)11(20)8(2-4)19-13(22)9-10(18)5(15)3-7(17)12(9)21/h1-3,20-21H,(H,19,22)
Klucz InChI
JYWIYHUXVMAGLG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oxyclozanide is an anthelmintic agent[1], which can show activity against Fasciola hepatica, a parasitic trematode and hence, can be used in the treatment of liver fluke infections.[1]
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
S A Spence et al.
Australian veterinary journal, 69(9), 217-220 (1992-09-01)
A significant increase in milk production, averaging 164 litres per cow per lactation (a 4.8% increase), was seen after cows infected with gastrointestinal nematodes, paramphistomes and Fasciola hepatica were treated with broad-spectrum anthelmintics. Three hundred and ninety pairs of cows
E E Guobadia et al.
Veterinary parasitology, 68(3), 269-282 (1997-02-01)
The 17kDa and 69kDa polypeptide antigens which are specific to Fasciola gigantica were excised from polyacrylamide gels and used for the immunization of rabbits to raise monospecific antisera against these polypeptides. These sera were labelled with horseradish peroxidase and used
J V Mbuh et al.
Veterinary parasitology, 66(3-4), 171-179 (1996-11-15)
The profiles of antibody response and circulating antigen levels in goats infected with Fasciola gigantica were studied by enzyme-linked immunoelectrotransfer blot (EITB) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). In the antibody assay, sera from goats experimentally infected with F. gigantica were
C Paraud et al.
Veterinary journal (London, England : 1997), 180(2), 265-267 (2008-03-04)
Paramphistome infections are very common in ruminants and may induce clinical signs, but little is known about effective treatments. In this study, the efficacy of oxyclozanide against Calicophoron daubneyi was studied in goats and its activity tested against immature stages
Treatment of Dicrocoelium dendriticum with a combination of thiophanate and brotianide.
B Tinar et al.
The Veterinary record, 123(25), 650-651 (1988-12-17)