Merck
33672
Supelco
Trifloxysulfuron sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13F3N5NaO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
[Na+].COc1cc(OC)nc(NC(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ncccc2OCC(F)(F)F)n1
InChI
1S/C14H14F3N5O6S.Na/c1-26-9-6-10(27-2)20-12(19-9)21-13(23)22-29(24,25)11-8(4-3-5-18-11)28-7-14(15,16)17;/h3-6H,7H2,1-2H3,(H2,19,20,21,22,23);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UFEIWEXHHOXPGP-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Trifloxysulfuron sodium salt is a broad-spectrum sulfonylurea herbicide, used for the control of weeds in sugarcane and citrus plants.
Trifloxysulfuron sodium salt is a sulfonylurea broad-spectrum herbicide, particularly developed for weed control in sugarcane and cotton. Its mode of action involves the inhibition of acetolactate synthase enzyme activity.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trifloxysulfuron-sodium: a new post emergence herbicide for use in cotton and sugarcane
The BCPC Conference Weeds 2001, 29-34 (2001)
Effect of growth stage on trifloxysulfuron and glyphosate efficacy in twelve weed species of citrus groves.
Singh S and Singh M
Weed Technology, 18(4), 1031-1036 (2004)
Suitable adjuvant to maximize trifloxysulfuron efficacy and early assessment of herbicide efficacy using chlorophyll fluorescence
Singh S and Singh M
Pesticide Formulations and Delivery Systems, 1(1470), 103-103 (2006)