33483
4,4′-Diazido-2,2′-stilbenedisulfonic acid disodium salt tetrahydrate
≥99.0%
Synonim(y):
Disodium 4,4′-diazidostilbene-2,2′-disulfonate tetrahydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Postać
powder
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=[N+]=[N-])N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C14H10N6O6S2.2Na/c15-19-17-11-5-3-9(13(7-11)27(21,22)23)1-2-10-4-6-12(18-20-16)8-14(10)28(24,25)26;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
Klucz InChI
HYYYTIDWAIQGHI-SEPHDYHBSA-L
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?