Kluczowe dokumenty
32866
Beflubutamid
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-(phenylmethyl)butanamide, N-Benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolyloxy)butyramide
Wybierz wielkość
830,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
830,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCC(Oc1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C18H17F4NO2/c1-2-16(17(24)23-11-12-6-4-3-5-7-12)25-13-8-9-15(19)14(10-13)18(20,21)22/h3-10,16H,2,11H2,1H3,(H,23,24)
Klucz InChI
FFQPZWRNXKPNPX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)