Merck
32844
Supelco
Tetramisole-d5 hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(±)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenyl-d5-imidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11D5H7N2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2CN3CCSC3=N2
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D;
Klucz InChI
LAZPBGZRMVRFKY-GWVWGMRQSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek tetramizolu-d5 jest izotopowo znakowanym związkiem tetramizolu.
Zastosowanie
Chlorowodorek tetramizolu-d5 może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny do oznaczania lewamizolu w próbkach mleka metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Control of levamisole residues in milk using a validated liquid chromatography-tandem mass spectrometry method.
Bilandzic N, et al.
Mljekarstvo/Dairy, 66(2) (2016)