Merck
32555
Supelco
Xylazine-d6
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-(2,6-Dimethyl-d6-phenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine
Wybierz wielkość
10 MG
1904,00 zł
1904,00 zł
Cena katalogowa2720,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1904,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D6H10N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1904,00 zł
Cena katalogowa2720,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1NC2=NCCCS2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)/i1D3,2D3
Klucz InChI
BPICBUSOMSTKRF-WFGJKAKNSA-N
Zastosowanie
Ksylazyna-d6 może być stosowana jako wzorzec analityczny do oznaczania ksylazyny w:
  • Próbkach mózgu szczura metodą ekstrakcji ciecz-ciecz (LLE) i chromatografii gazowej-spektrometrii mas (GC-MS).[1]
  • Próbkach wody metodą chromatografii cieczowej z rozcieńczeniem izotopowym i tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).[2]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elodie Bonfanti et al.
Journal of pharmacological and toxicological methods, 77, 6-9 (2015-09-13)
In human and veterinary medicine, the injectable drugs ketamine and xylazine are mainly used in combination to induce, and then maintain general anaesthesia; they also provide pain and stress relief. Some side-effects have been reported on the auditory brainstem response
Comparative behavioral toxicology with two common larval fish models: Exploring relationships among modes of action and locomotor responses.
Steele WB, et al.
The Science of the Total Environment, 640, 1587-1600 (2018)
Measurement of ketamine and xylazine in rat brain by liquid-liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry.
Bonfanti E, et al.
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 77, 6-9 (2016)