Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
400 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 535,00 zł |
Informacje o tej pozycji
535,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1544964
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 400 mg
mp
181-184 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H63O3P/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18/h19-27H,1-18H3
InChI key
JKIJEFPNVSHHEI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description - |
| agency traceable to USP 1544964 | agency USP | agency - | agency - |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| packaging pkg of 400 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| mp 181-184 °C (lit.) | mp 181-184 °C (lit.) | mp 181-184 °C (lit.) | mp 181-184 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plastic Additive 5
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?