Merck
323101
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-adamantanol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
mp
215-217 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC1(O)[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C11H18O/c1-11(12)9-3-7-2-8(5-9)6-10(11)4-7/h7-10,12H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9-,10+,11?
Klucz InChI
JKOZWMQUOWYZAB-XICIVTQQSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sanlei Xie et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(10), 2131-2140 (2019-02-06)
Herein, we developed a sensitive and quantitative flow assay for simultaneous detection of amantadine (AMD) and chloramphenicol (CAP) in chicken samples based on different CdSe/ZnS quantum dots (QDs). In contrast to other reports, the QDs could be excited by the