Merck
32131
Supelco
Fluacrypyrim
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
E)-α-(Methoxymethylene-2-[[[2-(1-methylethoxy)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]oxy]methyl]-benzeneacetic acid methyl ester, Methyl (E)-2-{α-[2-isopropoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yloxy]-o-tolyl}-3-methoxyacrylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21F3N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CO\C=C(\C(=O)OC)c1ccccc1COc2cc(nc(OC(C)C)n2)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H21F3N2O5/c1-12(2)30-19-24-16(20(21,22)23)9-17(25-19)29-10-13-7-5-6-8-14(13)15(11-27-3)18(26)28-4/h5-9,11-12H,10H2,1-4H3/b15-11+
Klucz InChI
MXWAGQASUDSFBG-RVDMUPIBSA-N
Opis ogólny
Fluakrypyrim jest nową małą cząsteczką, zdolną do hamowania aktywacji białka STAT3 w fazie G1 cyklu komórkowego, indukując w ten sposób zatrzymanie cyklu komórkowego, a tym samym zapobiegając wzrostowi komórek białaczkowych. Ma bardzo wysoką selektywność w hamowaniu aflatoksyny wytwarzanej przez grzyby aflatoksygenne.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluacrypyrim, a novel STAT3 activation inhibitor, induces cell cycle arrest and apoptosis in cancer cells harboring constitutively-active STAT3.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 127 (6), 1259-1270 (2010)
Inhibitory effects of respiration inhibitors on aflatoxin production.
Toxins, 6 (4), 1193-1200 (2014)