31685
Diethyl ether
≥99.8% (GC), puriss, contains ~0.0005% 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer, dried over molecular sieve (H₂O ≤0.005%)
Synonim(y):
Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
About This Item
Polecane produkty
product name
Diethyl ether, puriss., dried over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.8% (GC)
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
28.5 psi
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.8% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
jakość
dried over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
zawiera
~0.0005% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
granice wybuchowości
36.5 %
zanieczyszczenia
≤0.005% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
n20/D 1.353
tw
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
polecane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?