Merck
31241
Supelco
Dinoterb
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-tert-Butyl-4,6-dinitrophenol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.21
Beilstein:
1887173
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O5/c1-10(2,3)7-4-6(11(14)15)5-8(9(7)13)12(16)17/h4-5,13H,1-3H3
Klucz InChI
IIPZYDQGBIWLBU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dinoterbs are nitrophenol derivatives widely used as herbicides on various crops and are known to be persistent environmental contaminants.[1]
Zastosowanie
Dinoterb may be used as a reference standard for the determination of the analyte:
  • In water samples by hollow fiber-based microporous membrane liquid-liquid extraction (MMLLE).[1]
  • In soil samples by gas-liquid chromatography.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Przestroga
Restricted to professional users. Attention − Avoid exposure − obtain special instructions before use.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gas-liquid chromatographic analysis of the herbicide dinoterb (2, 4-dinitro-6-tert-butylphenol) in soil.
Dekker WH and Selling HA
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 23(5), 1013-1013 (1975)
Georg von Mérey et al.
Environmental toxicology and chemistry, 35(11), 2742-2752 (2016-10-26)
Glyphosate is a broad-spectrum herbicide used widely in agriculture, horticulture, private gardens, and public infrastructure, where it is applied to areas such as roadsides, railway tracks, and parks to control the growth of weeds. The exposure risk from glyphosate and
Occupational depigmentation from dinoterbe.
S Sabouraud et al.
Contact dermatitis, 36(4), 227-227 (1997-04-01)
B Engelen et al.
Applied and environmental microbiology, 64(8), 2814-2821 (1998-08-04)
Herbogil (dinoterb), a reference herbicide, the mineral oil Oleo (paraffin oil used as an additive to herbicides), and Goltix (metamitron) were taken as model compounds for the study of impacts on microbial soil communities. After the treatment of soil samples
Determination of trace levels of dinitrophenolic compounds by microporous membrane liquid--liquid extraction in environmental water samples.
Bartolome L, et al.
Journal of Separation Science, 30(13), 2144-2152 (2007)