Przejdź do
36147
Mecoprop
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.65
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-264-4
Beilstein/REAXYS Number:
6568283
MDL number:
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(Oc1ccc(Cl)cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
WNTGYJSOUMFZEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
455553685045817
Mecoprop PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36147
Mecoprop
MCPA PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45555
MCPA
Haloxyfop PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45817
Haloxyfop
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pablo J Maid et al.
Journal of clinical rheumatology : practical reports on rheumatic & musculoskeletal diseases, 24(4), 177-182 (2017-12-13)
Biologic agents may induce immune responses that could impact drug action. The aims of this study were to assess antidrug antibodies (ADAs) in patients with rheumatoid arthritis (RA) from Argentina treated with etanercept, adalimumab, or infliximab at a single visit
Kohei Shitara et al.
Oncotarget, 8(45), 79546-79555 (2017-11-08)
SAR125844 is a potent and selective inhibitor of the c-Met kinase receptor. This was an open-label, phase I, multicenter, dose-escalation, and dose-expansion trial of SAR125844 in Asian patients with solid tumors, a subgroup of whom had gastric cancer and
Julien Taieb et al.
Drugs, 79(13), 1375-1394 (2019-07-28)
The approval of targeted therapies for metastatic colorectal cancer (mCRC) has led to important improvements in patient outcomes. However, it is still necessary to increase individualisation of treatments based on tumour genetic profiles to optimise efficacy, while minimising toxicity. As
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
36147-100MG04061831824230