Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
Informacje o tej pozycji
303,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
80-83 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)CC)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C22H29N3O/c1-7-21(3,4)15-13-16(22(5,6)8-2)20(26)19(14-15)25-23-17-11-9-10-12-18(17)24-25/h9-14,26H,7-8H2,1-6H3
InChI key
ZMWRRFHBXARRRT-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description analytical standard | description 98% |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 98% |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol
target_organs
Liver,Kidney
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - PBT - STOT RE 2 Oral - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
25973-55-1
25973-55-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?