Przejdź do
D2425
Diuron
≥98%
Synonim(y):
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-354-4
Beilstein/REAXYS Number:
2215168
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
amine
SMILES string
CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
InChI key
XMTQQYYKAHVGBJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Application
  • The Fabrication and Property Characterization of a Ho(2)YSbO(7)/Bi(2)MoO(6) Heterojunction Photocatalyst and the Application of the Photodegradation of Diuron under Visible Light Irradiation.: This research investigates a novel photocatalyst′s ability to degrade diuron under visible light, offering insights into sustainable environmental remediation technologies (Hao and Luan, 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
404104546315450
Diuron PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45463
Diuron
assay
≥98%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (from N)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diuron
target_organs
Blood
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)