Kluczowe dokumenty
311456
Sodium peroxide
ACS reagent, ≥93.0%
Synonim(y):
Sodium superoxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥93.0%
Postać
beads
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.003% N compounds
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
mp
460 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Klucz InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?