Merck
31119-M
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
Synonim(y):
Mascagnite
Wybierz wielkość
1 KG
225,00 zł
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
225,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352314
eCl@ss:
38030408
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Próba
≥99%
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤0.005% in water insoluble matters
≤5 ppm heavy metals (by ICP-OES)
pozostałość po prażeniu
≤0.005% (as SO4)
strata
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
5-6 (25 °C, 5%)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
ślady kationów
As: ≤0.00002%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
Mn: ≤0.0005%
Na: ≤0.002%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.0001%
ciąg SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Siarczan amonu jest solą nieorganiczną, którą można wytworzyć w wyniku bezpośredniej neutralizacji kwasu siarkowego amoniakiem[1].
Zastosowanie
Siarczan amonu może być stosowany jako czynnik zarodkujący w przygotowywaniu mikrokapsułek kwasów tłuszczowych[2].
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ammonium compounds
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2000)
Microencapsulation of a fatty acid with Poly (melamine-urea-formaldehyde
Konuklu Y, et al.
Energy Conversion and Management , 80, 382-390 (2014)
D A DePasquale et al.
Applied and environmental microbiology, 56(12), 3711-3717 (1990-12-01)
In this study we examined the mechanism by which ammonium bicarbonate inhibits mycotoxigenic fungi. Elevated extracellular pH, alone, was not responsible for the antifungal activity. Although conidia of Penicillium griseofulvum and Fusarium graminearum had internal pH (pHi) values as high
Neutron-Diffraction Study of the Structures of Ferroelectric and Paraelectric Ammonium Sulfate.
Schlemper EO, et al.
J. Chem. Phys. , 44(12), 4498-4509 (1966)
Deliquescence and crystallization of ammonium sulfate particles internally mixed with water-soluble organic compounds
Parsons MT, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 108(52), 11600-11608 (2004)