Merck
310239
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarbonitrile
96%
Synonim(y):
Cinchomeronic dinitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Formularz
powder or crystals
mp
79-81 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
N#Cc1ccncc1C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-3-6-1-2-10-5-7(6)4-9/h1-2,5H
Klucz InChI
ALJUMASAQKRVRM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)