Merck
30934
Supelco
Ethyl ethanesulfonate
certified reference material, TraceCERT®
Synonim(y):
Ethanesulfonic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.19
Beilstein:
1748749
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOS(=O)(=O)CC
InChI
1S/C4H10O3S/c1-3-7-8(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
PPCXFTKZPBHXIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhen Liu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 168, 23-29 (2019-02-21)
Alkyl sulfonate esters have been widely concerned as genotoxic impurities (GTIs). A gas chromatography triple-quadrupole mass spectrometry (GC-MS/MS) method has been developed for trace determination of 9 commonly encountered sulfonate esters in drug substances. Three different solvents of acetonitrile (ACN)