Kluczowe dokumenty
29059
1,3-Cyclohexanedione
purum, for fluorescence, ≥97.0% (T)
Synonim(y):
Dihydroresorcinol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for fluorescence
purum
Próba
≥97.0% (T)
pozostałość po prażeniu
~0.5%
mp
101-105 °C (lit.)
fluorescencja
λex 375 nm; λem 458 nm in H2O (after derivatization of aldehydes)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2
Klucz InChI
HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)